Merck
1.18308
Supelco
Hexan-1-sulfonsäure-Natriumsalz
for ion pair chromatography LiChropur
Synonym(e):
Hexan-1-sulfonsäure-Natriumsalz, Natriumlaurylsulfonat
Größe auswählen
25 G
CHF 602.00
100 G
CHF 1’420.00
CHF 602.00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 602.00
100 G
CHF 1’420.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
219-200-6
NACRES:
NB.21
Assay:
≥99% (acidimetric)
CHF 602.00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (acidimetric)
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
Durchlässigkeit
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH-Wert
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Schüttdichte
330 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DAJSVUQLFFJUSX-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable