1.11969
Acetone-D6
deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonym(e):
Hexadeuteroaceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
233 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
465 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.6-12.8 % (v/v)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.010% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.020% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH-Wert
5-6 (365 g/L in H2O)
bp
56.2 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-95.4 °C
Übergangstemp.
flash point <-20 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0.010 %
Eignungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0.020 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup