Merck
1.11781
Millipore
Listeria-Selektivanreicherungsergänzung
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base), for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
Synonym(e):
Listeria-Selektivergänzung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106212
NACRES:
NA.74
Agentur
(IDF-FIL)
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA -BAM
Form
solid
Zusammensetzung
Acriflavine HCl, 5 mg per vial
Cycloheximide, 25 mg per vial
Nalidixic acid (sodium salt), 20 mg per vial
Verpackung
pkg of 10 vials
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Kompatibilität
for use with Listeria-Enrichment-Broth (Base)
for use with GranuCult® Buffered Listeria Enrichment Broth (base)
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Listeria spp.
Allgemeine Beschreibung
Listeria-Selektivanreicherungsergänzung ist eine Mischung aus zwei Antibiotika und einem Farbstoff in lyophilisierter Form. Sie hemmt das Wachstum von begleitenden Bakterien für die selektive Anreicherung von Listeria monocytogenes.
Anwendung
Listeria-Selektivanreicherungsergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von Listeria-Anreicherungsbouillon (Basis) und gepufferter Listeria-Anreicherungsbouillon.
Kompatibilität
  • Zur Verwendung mit Listerien-Anreicherungsboullion (Basis) (1.11951)
  • Zur Verwendung mit GranuCult® Gepufferte Listerien-Anreicherungsboullion (Basis) (1.09628)
Verlinkung
Ersetzt: 1117810017
Hinweis zur Analyse
Zusatz getestet in Listeria-Anreicherungsbouillon (Base) gemäß FDA/IDF-FIL Artikelnr. 1.11951.
Wachstum
- Listeria monocytogenes ATCC 19118:
gut bis sehr gut
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021): gut bis sehr gut
- Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109): gut bis sehr gut
- Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017): gut bis sehr gut
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): keines bis sehr gut
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): keines
Inkubation: 24–48 h; 30 °C; aerob
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3