Dokumente
1.10783
Supelco
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B4Li2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
234-514-3
NACRES:
NA.21
Qualität
for X-ray fluorescence analysis
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
pH-Wert
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp (Schmelzpunkt)
930 °C
Löslichkeit
141.2 g/L
Dichte
2.35 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
330 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Kationenspuren
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
InChIKey
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Verlinkung
Ersetzt: 10783; 10783-3
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicat (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silber): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 20 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
(Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chrom): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Na (Natrium): ≤ 20 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Blei): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Glühverlust (1000 °C): ≤ 1,0 %
Schüttdichte: ca. 50
Rechtliche Hinweise
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
In der Atomspektroskopie wird die von Elektronen absorbierte oder emittierte Energie verwendet, um die Elementzusammensetzung einer Probe zu identifizieren und zu quantifizieren. Sie umfasst verschiedene Analysetechniken, wie z.B. AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS und XRF.