Merck
205524
Sigma-Aldrich
Lithiummetaborat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Boric acid lithium salt
Größe auswählen
100 G
CHF 194.00
500 G
CHF 707.00
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 194.00
500 G
CHF 707.00
About This Item
Lineare Formel:
LiBO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
49.75
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 194.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Methode(n)
FTIR: suitable
Verunreinigungen
≤1500 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
SMILES String
[Li+].[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li/c2-1-3;/q-1;+1
InChIKey
HZRMTWQRDMYLNW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithiummetaborat (LMB) istein guter Ionenleiter und Isolator mit großer Bandlücke, der verbreitet als Flussmittel oderLösungsmittel zum Identifizieren und Charakterisieren von Uran- und Thorium-haltigenwiderstandsfähigen Mineralien eingesetzt wird. LMB wird auch als chemischer Modifikator beimErzeugen neuer Verbindungen aus Ton und feuerfesten Materialien eingesetzt. Aufgrund seiner hohenoptischen Zerstörschwelle, mechanischen Festigkeit und tiefen Ultravioletttransparenzist es ein geeignetes Material für die nichtlineare Optik.
Anwendung
Lithiummetaboratfusion kann zum Herstellen von geologischen Materialien eingesetzt werden. Die Fusion von Steinproben mit LMB führt zur Bildung von Glas, das in verdünnten Säuren leicht löslich ist. Dieses Verfahren ermöglicht auch die Herstellung von Gesamtgesteinslösungen für die schnelle Analyse.
LMB kann bei der Synthese von γ-Al2O3 mit geringer Dichte aus α-Al2O3 mit hoher Dichte unter hohem Druck eingesetzt werden.
LMB kann als Schutzschicht für Lithium-Ionen-Akku-Kathodenmaterialien eingesetzt werden, da es in organischen Elektrolyten chemisch inert ist.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xirui Wang et al.
Scientific reports, 10(1), 21518-21518 (2020-12-11)
An electrosynthesis is presented to transform CO2 into an unusual nano and micron dimensioned morphology of carbon, termed Carbon Nano-Scaffold (CNS) with wide a range of high surface area graphene potential usages including batteries, supercapacitors, compression devices, electromagnetic wave shielding
Josselin Morand et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 67(7-8 Suppl), S149-S152 (2009-04-21)
This work provides the basis of a methodology to build a deterministic model for the spatial distribution of the (10)B(n,alpha)(7)Li reaction rate in boron neutron capture therapy (BNCT), as a function of space variables, boron concentration and beam incidence angle
S Miljanić et al.
Radiation protection dosimetry, 106(3), 253-256 (2003-12-24)
The aim of this work was to determine energy dependence characteristics in terms of values of the personal dose equivalent, HP(10). The following types of thermoluminescent detectors (TLDs) were investigated: (a) two new types based on lithium borate, Li2B4O7:Cu,In and
Woo Jin Ko et al.
Journal of endourology, 26(4), 313-317 (2012-03-24)
The goal of this study is to identify the most efficient sweeping angle (SA) during photoselective vaporization of the prostate (PVP). Experiments were conducted with GreenLight XPS™ laser at 120 and 180 W. Ten blocks of porcine kidney were used for
Zheng Quan et al.
Applied optics, 48(16), 2979-2982 (2009-06-03)
Efficient cw intracavity frequency doubling of a diode end-pumped Nd:GdVO4 laser that operates in the 4F(3/2) --> 4I(9/2) transition at 912 nm is demonstrated. A 15 mm long lithium borate crystal, cut for critical type I phase matching at room
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf