Wichtige Dokumente
1.06304
Supelco
Spectromelt® B 10
di-Sodium tetraborate, for X-ray fluorescence analysis
Synonym(e):
Borax
Größe auswählen
1 KG
CHF 255.00
5 KG
CHF 1’010.00
CHF 255.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 255.00
5 KG
CHF 1’010.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B4Na2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
215-540-4
NACRES:
NA.21
CHF 255.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
7.3 hPa ( 1200 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
742 °C
Löslichkeit
water: soluble 49.74 g/L at 20 °C (68 °F, Regulation (EC) No. 440/2008)
Dichte
2.37 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
700 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Kationenspuren
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10 ppm
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChIKey
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicat (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silber): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chrom): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Blei): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Glühverlust (800 °C): ≤ 1,0 %
Schüttdichte: ca. 70
Rechtliche Hinweise
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable