Dokumente
1.10107
Supelco
Arsenazo III
metal indicator
Synonym(e):
Arsenazo III, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalin-3,6-disulfonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18As2N4O14S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
776.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
216-788-6
NACRES:
NA.21
product name
Arsenazo III, metal indicator
Qualitätsniveau
Form
solid
Verlust
≤10% loss on drying, 110°C
pH-Wert
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Schüttdichte
850 kg/m3
λmax
569-576 nm (buffer pH 10.0)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C22H18As2N4O14S2/c29-21-18-11(9-16(43(37,38)39)19(21)27-25-14-7-3-1-5-12(14)23(31,32)33)10-17(44(40,41)42)20(22(18)30)28-26-15-8-4-2-6-13(15)24(34,35)36/h1-10,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)
InChIKey
UQHVTNUJRKELCE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Maximale Absorption λmax. (Puffer pH 10,0): 569 - 576 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax; 0,025 g/l; Puffer pH-Wert 10,0; berechnet auf getrocknete Substanz): 300 - 450
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung als Indikator: entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3