Dokumente
1.08426
Supelco
Titriplex® V
for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
Synonym(e):
Titriplex® V
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H23N3O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-652-8
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp (Schmelzpunkt)
>206 °C (Decomposition)
Löslichkeit
4.8 g/L
Schüttdichte
580 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
InChIKey
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Eisen (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfatasche: ≤ 0.1
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 0.5
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3