Wichtige Dokumente
1.08023
Supelco
Iron Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
iron
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Sind die Reagenzien des MQUANT®-Tests aufgebraucht, kann der Testsatz wieder nachgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von MQUANT-Testsätzen erhältlich und machen das System besonders wirtschaftlich.
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable