Wichtige Dokumente
1.18460
Supelco
Nachfüllpackung für Mangan-Test
for use with MCOLORTEST®
Größe auswählen
120 TESTS
CHF 140.00
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
120 TESTS
CHF 140.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
manganese
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Wenn die Reagenzien des MQuant®-Tests (vormals MColortest®) verbraucht sind, kann das Kit durch das Bestellen der entsprechenden Nachfüllpackung wieder aufgefüllt werden. Nachfüllpackungen sind für eine Reihe von Testkits erhältlich und machen sie dadurch zu einem besonders wirtschaftlichen und ökologischen System.
Die Nachfüllpackung enthält alle Reagenzien für die MQuant®-Testkits 1.14768, 1.14406 und 1.14406 für die kolorimetrische Beurteilung von Mangan.
für 114768, 114406 MColortest®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, spleen
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3