Merck
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Selenium black 99+
Größe auswählen
50 G
CHF 119.00
250 G
CHF 793.00
1 KG
CHF 1’980.00
CHF 119.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 119.00
250 G
CHF 793.00
1 KG
CHF 1’980.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141910
EG-Index-Nummer:
231-957-4
NACRES:
NA.21
CHF 119.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (gravimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
Glührückstand
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
217 °C
Löslichkeit
slightly soluble <0.021 mg/L
Dichte
4.28 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1270 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Se]
InChI
1S/Se
InChIKey
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität: entspricht
Gehalt (gravimetrisch): ≥ 99.0 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.05 %
Pb (Blei): ≤ 0.05 %
Glührückstand: ≤ 0.5 %
Korngröße (> 150 µm): ≤ 5 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable