1.07062
Diethylether
ethanol stabilized, EMPARTA® ACS reagent
Synonym(e):
Äther, Ether, Ethylether, Et2O, Ether, Ethylether
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Diethylether, for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
587 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Wirksamkeit
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
36.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -40 °C
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup