Merck
1.07026
Supelco
Diethylether
≥99.5% (GC), EMPARTA® ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Synonym(e):
Et2O, Ethoxyethan, Ethylether, Ether, Ether, Ethylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-467-2
NACRES:
NA.05
bp:
34.6 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Diethylether, for analysis EMPARTA® ACS
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
587 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Wirksamkeit
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Enthält
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Expl.-Gr.
36.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
Verunreinigungen
≤0.000015% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
clearAPHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -40 °C
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Inhibition of Food-Borne Pathogen Growth and Biogenic Amine Synthesis by Spice Extracts: In dieser Studie wird die Wirksamkeit von Gewürzextrakten bei der Hemmung des Wachstums von Pathogenen untersucht, wobei beim Extraktionsprozess Diethylether zur Isolierung aktiver Verbindungen verwendet wird (Kuley et al., 2024).
  • β-sitosterol isolated from the leaves of Trema orientalis (Cannabaceae) promotes viability and proliferation of BF-2 cells: Beschreibt die Verwendung von Diethylether bei der Extraktion von β-Sitosterol und zeigt seine Anwendung bei der Isolierung bioaktiver Verbindungen für die medizinische Forschung (Mekarunothai et al., 2024).
  • Solvent Extraction of PDMS Tubing as a New Method for the Capture of Volatile Organic Compounds from Headspace:: Stellt eine neuartige Methode zur Erfassung flüchtiger organischer Verbindungen unter Verwendung von Diethylether vor, wodurch die analytischen Fähigkeiten in der chemischen Ökologie verbessert werden (Thomas et al., 2024).
  • Metal Vapour Synthesis of an Organometallic Barium(0) Synthon: Beschreibt die entscheidende Rolle von Diethylether bei der Synthese komplexer metallorganischer Verbindungen und unterstreicht damit seinen Nutzen in der modernen Materialwissenschaft (Townrow et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,5 %
Identität (IR): entspricht
Aussehen: klar
Farbe: ≤ 10 Hazen
Titrierbare Säure: ≤ 0,0002 meq/g
Siedepunkt: 34–35 °C
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,000015 %
Carbonylverbindungen (als HCHO): ≤ 0,001 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Das Produkt ist stabilisiert mit etwa 5–10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup