Wichtige Dokumente
1.07055
Supelco
Petroleum benzine
for analysis EMPARTA® ACS
About This Item
UNSPSC-Code:
12191502
Qualität:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Lagertemp.
20-25°C
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<-5.8 °F
Flammpunkt (°C)
< -21 °C