1.01777
Petrolether
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
60 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
250 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.0-6.5 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
Abdampfrückstand
≤0.001%
kinematic viscosity
0.6 cSt(20 °C)
bp
80-100 °C/1013 hPa
Iodzahl
≤0.3
Übergangstemp.
flash point <-21 °C
Dichte
0.69 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.69 - 0.71
Siedebereich: 80.0 - 100.0 °C
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Bor): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0.000002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.000002 %
Fe (Eisen): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Blei): ≤ 0.00001 %
Sn (Zinn): ≤ 0.00001 %
Zn (Zink): ≤ 0.00001 %
Aromaten (als C₆H₆): ≤ 0.005 %
Jodzahl: ≤ 0.3
Schwefelverbindungen (als S): ≤ 0.005 %
Mit H₂SO₄ verfärbbare Anteile: ≤ 10 Hazen
Abdampfrückstand: ≤ 0.001 %
Wasser: ≤ 0.01 %
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-5.8 °F
Flammpunkt (°C)
< -21 °C