Wichtige Dokumente
1.06672
Supelco
Natriumwolframat-Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Natriumwolframat-Dihydrat
Größe auswählen
1 KG
CHF 572.00
25 KG
CHF 11’430.00
CHF 572.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 572.00
25 KG
CHF 11’430.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O4W · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
236-743-4
NACRES:
NA.21
CHF 572.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥98% (thermogravimetric)
Form
crystals
Wirksamkeit
1190 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
730 g/L
Dichte
3.23 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1600 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
N: ≤0.005%
excess alkali (as NaOH): ≤0.1%
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[W](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].O.O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChIKey
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Synthesis and characterization of Anderson-Evans type polyoxometalates, antibacterial properties: Diese Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Synthese und Charakterisierung von Polyoxometallaten vom Anderson-Evans-Typ und die Bewertung ihrer antibakteriellen Eigenschaften. Im Syntheseverfahren zur Bildung dieser Polyoxometallate wird Natriumwolframat-Dihydrat verwendet. (Avci Özbek, 2023).
  • Nitric oxide modulates folate-mediated one-carbon metabolism and mitochondrial energy levels of peaches during cold storage: Diese Studie untersucht die Rolle von Stickstoffmonoxid bei der Modulation des Folat-vermittelten C₁-Stoffwechsels und der mitochondrialen Energieniveaus in Pfirsichen während der Kühllagerung. Als Nachweisreagens wird in den Experimenten Natriumwolframat-Dihydrat verwendet. (Yang et al., 2023).
  • Facile Bottom-up Preparation of WS(2)-Based Water-Soluble Quantum Dots as Luminescent Probes for Hydrogen Peroxide and Glucose: Beschreibt eine neuartige Methode zur Herstellung wasserlöslicher Quantenpunkte auf WS(2)-Basis, die als Lumineszenzsonden zum Nachweis von Wasserstoffperoxid und Glukose verwendet werden. Für die Erzeugung dieser Quantenpunkte wird Natriumwolframat-Dihydrat verwendet. (Hang et al., 2019).
Hinweis zur Analyse
Assay (thermogravimetrisch): ≥ 98 %
Identität (Röntgenbeugung): entspricht
Freie Alkali (als NaOH): ≤ 0,1 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable