Fortfahren mit
09582
Adipinsäure
BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
Synonym(e):
Hexandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 48.50
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 64.10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOC(CH2)4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021711
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
EC Number:
204-673-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209788
Assay:
≥99.5% (HPLC)
CHF 48.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 159.5 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (HPLC)
autoignition temp.
788 °F
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤30 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤3 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
SMILES string
OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0000110101219089143
Adipinsäure European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000110
Adipinsäure
description
BioXtra, ≥99.5% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
H2O: soluble 23 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
mp
151-154 °C
mp
151-154 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
loss
≤1% loss on drying, 110 °C
loss
-
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Adipinsäure
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
384.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
196 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)