1.06595
Rhodizonic acid disodium salt
indicator for sulfate titration
Synonym(e):
1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetraoxocyclohex-1-en Natriumsalz, Natriumrhodizonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Schüttdichte
620 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
InChIKey
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λmax.(Salzsäure 0.1 mol/l): 317 - 320 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; Salzsäure 0.1 mol/l): ≥ 540
Eignung als Indikator (zur Sulfattitration): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable