Merck
1.06566
Supelco
Natriumphosphat, zweibasisch
anhydrous 99.99 Suprapur®
Synonym(e):
Natriumphosphat, sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-448-7
NACRES:
NB.21
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Assay
99.99%
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (decomposition)
Löslichkeit
77 g/L
Schüttdichte
880 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Reinheit (metallisch): ≥ 99,99 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Extinktion (bei 260 nm; 10 %; 2 cm; Wasser): ≤ 0,010
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10 ppm
As (Arsen): ≤ 0,1 ppm
Ba (Barium): ≤ 10,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,050 ppm
Cs (Cäsium): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,05 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,05 ppm
K (Kalium): ≤ 2,0 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Li (Lithium): ≤ 1,0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,050 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5,0 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,050 ppm
Rechtliche Hinweise
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable