Merck
1.06559
Supelco
Natriumphosphat, zweibasisch
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
Synonym(e):
Natriumphosphat, sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
Größe auswählen
500 G
CHF 156.00
25 KG
CHF 4’790.00
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 156.00
25 KG
CHF 4’790.00
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Qualität:
anhydrous
Form:
solid
Löslichkeit:
77 g/L
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum19. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (decomposition)
Löslichkeit
77 g/L
Schüttdichte
880 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 8,9–9,2
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Partikelgröße (0,2–1 mm): ungefähr 90 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,2 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable