1.06235
Natriumacetat Trihydrat
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP,FCC,E 262
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Produktlinie
EMPROVE® API
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
607 °C
Wirksamkeit
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
58 °C
Übergangstemp.
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Dichte
1.42 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
900 kg/m3
Anwendung(en)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable