Merck
1.05570
Supelco
DC Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 10 cm, aluminum support
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
20 cm × 10 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Alufolien 10 x 20 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt, und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Anwendung
  • Nonstoichiometric Protic Ionic Liquids: The Role of Excess Acid in Charge Transport Mechanisms: This research examines the influence of trifluoromethanesulfonic acid in creating nonstoichiometric protic ionic liquids, providing a foundation for enhancing ionic conductivity and battery technologies (Middendorf and Schönhoff, 2024).
  • B(9)-OH-o-Carboranes: Synthesis, Mechanism, and Property Exploration: The study explores the utilization of trifluoromethanesulfonic acid in the synthesis of boron-rich clusters, highlighting its role in the development of new materials with unique chemical properties (Ma et al., 2023).
  • High pressure as a novel tool for the cationic ROP of γ-butyrolactone: Demonstrates trifluoromethanesulfonic acid′s application in polymer chemistry, specifically in ring-opening polymerization under high-pressure conditions, opening avenues for materials science research (Bernat et al., 2021).
  • Peptide Cyclization Mediated by Metal-Free S-Arylation: This research utilizes trifluoromethanesulfonic acid to facilitate peptide cyclization, a crucial reaction in the development of therapeutic peptides and pharmaceutical applications (Kobayashi et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 9,5–11,5 µm
Schichtdicke: 165–235 µm
Dickenschwankung je Platte: ≤ 35 µm
Chromatografischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
– Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)