Merck
1.05549
Supelco
TLC-Aluminiumblätter, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 20 sheets, sheet L × W 5 cm × 7.5 cm, aluminum support
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 20 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
5 cm × 7.5 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
20 Alufolien 5 x 7,5 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Anwendung
Aluminium-DC-Platte, Kieselgel-beschichtet mit Fluoreszenzindikator F254. Die Kieselgel-DC-Platten werden in Größen von 5x7,5 cm in Packungen à 20 Stück für die Dünnschichtchromatographie geliefert.
Verlinkung
Ersetzt: 5549-4; 5549
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 165–235 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 40 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
18–26
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 40–50
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 59–69
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)