60800
Kieselgel auf DC-Alufolien
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Synonym(e):
DC-Karten Kieselgel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Qualität
with fluorescent indicator 254 nm
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
10 cm × 20 cm
Schichtdicke
200 μm
Partikelgröße
8.0-12.0 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?