1.05391
Malzextrakt
suitable for microbiology
Synonym(e):
Malzextrakt, Malzextrakt-Pulver
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 500 g
Lagerbedingungen
protect from light (Store dry and tightly closed)
Farbe
brownish-yellow Powder
pH-Wert
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
17 g/L
Schüttdichte
590 kg/m3
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Beschreibung): feines Pulver
Identität: entspricht
pH-Wert (2 %; Wasser): 4,5 - 6,0
Sulfatasche (800 °C): ≤ 3,0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 6,0 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable