70178
Pepton aus Soja, enzymatisch verdaut
suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Sojabohnen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
soybean
Qualitätsniveau
Beschreibung
Enzymatic digest of soybean
Form
powder
Zusammensetzung
total nitrogen (N), ≥7%
Verpackung
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Glührückstand
<22%
Verlust
≤6% loss on drying
pH-Wert
7.1±0.5 (2% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 2%, clear, yellow to brownish-yellow
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.