70167
Malzextrakt
suitable for microbiology, Purified and clarified malt extract, supplemented with growth factors
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
chlorides, ~2%
reducing sugars (as maltose), ≥60%
Glührückstand
~3%
Verlust
~6% loss on drying
pH-Wert
5-6 (3% in H2O)
Löslichkeit
H2O: 3%, faintly turbid, yellow
Anwendung(en)
microbiology
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.