Merck
1.05178
Millipore
TBG-Bouillon, modifiziert
Tetrathionate brilliant-green bile enrichment broth for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7 (63 g/L in H2O, suspension)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Salmonella spp.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): trübe mit Sedimenten
Aussehen (Farbe): grün
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 1E+04
Referenzmedium: Trypton-Soja-Agar
Anreicherung aus gemischtem Inokulum nach 24 Stunden (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≥ 95 %
Anreicherung aus gemischtem Inokulum nach 24 Stunden (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gehemmt
Inkubation: 24 Stunden, 35 °C, aerob.
Nachweis auf Brolacin-Agar.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3