Merck
1.04867
Supelco
Potassium hydrogen diiodate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Potassium hydrogen diiodate, Potassium biiodate
About This Item
Lineare Formel:
KH(IO3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
236-650-9
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.8% (iodometric)
Form
solid
pH-Wert
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Löslichkeit
13 g/L
Schüttdichte
1750 kg/m3
Anionenspuren
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
InChIKey
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 99.8 %
Chlorid, Chlorat , Bromid , Bromat (als Cl): ≤ 0.02 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3