Merck
1.04317
Millipore
Trypton-Soja-Agar – Dehydrierte Kulturmedien
NutriSelect® Prime, EP, USP, JP, ISO, FDA BAM, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes
Synonym(e):
CASO-Agar, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
EP
ISO
JP
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA BAM
Form
powder
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Prime
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is designed as a combination of two peptones, enzymatic digest of casein and of soy-bean, which provides a high nutrition by supplying organic nitrogen, amino acids, and longer-chained peptides. The osmotic balance is maintained by sodium chloride and agar-agar is the solidifying agent.
Anwendung
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples. It is suitable for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Rechtliche Hinweise
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Informieren Sie sich über die Auswirkungen von Nährmedien, durch die versteckte Nicht-Halal Inhaltsstoffe in Halal-zertifizierte Produktionsbereiche eingebracht werden – und wie dieses Risiko durch Halal-zertifizierte Medien vermieden wird. Führen Sie mikrobiologische Qualitätskontrollen (QC) in Halal-zertifizierten Produktionsbereichen durch, ohne Gefahr zu laufen, die Zertifizierung zu verlieren.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.