1.04143
Singlepath® Campylobacter Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Food and Beverages applications
Synonym(e):
Schnelltest Campylobacter Lebensmittel
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Singlepath® Campylobacter, suitable for lateral flow assay, for Campylobacter spp., input: food(s)
Agentur
according to AOAC® PTM
Qualitätsniveau
Produktlinie
Singlepath®
Haltbarkeit
15 mo.
Verpackung
pack of 25 strips
Methode(n)
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
Aufnahme
sample type food(s)
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Campylobacter spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schnelle und zuverlässige Methode
- Hohe Sensitivität und Spezifizität im Vergleich zu herkömmlichen Kulturmethoden
- Zur Durchführung sind weder spezielle Ausrüstung noch fachkundiges Personal erforderlich.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Leistungstest (Campylobacter jejuni ATCC 33560): entspricht
Leistungstest (Escherichia coli NCTC 9001): entspricht
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.
Verwandter Inhalt
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.