1.03803
Beutel mit Trockenmittel, 3 g
silica gel with humidity indicator (orange gel) sachet: 4 x 7 cm
Synonym(e):
Dessicant bag, Moisture absorber bag
Qualitätsniveau
Form
granular
Verlust
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
Kapazität
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp (Schmelzpunkt)
>1000 °C
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Wasserabsorptionskapazität (24 Std., 80 % relative Feuchte): ≥ 20 %
Trocknungsverlust (140 °C, 3 h): ≤ 10 %
Trocknungsverlust (140 °C, 3 h): ≤ 10 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable