Fortfahren mit
1.03804
Beutel mit Trockenmittel, 10 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
Synonym(e):
Trockenmittelbeutel, Feuchtigkeitsabsorberbeutel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 212.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
CHF 212.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
matrix
Silica gel base material
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Wasserabsorptionskapazität (24 Std., 80 % relative Feuchte): ≥ 20 %
Trocknungsverlust (140 °C, 3 Std.): ≤ 10 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.038031.038061.03805
form
granular
form
granular
form
granular
form
granular
matrix
Silica gel base material
matrix
-
matrix
silica base material
matrix
Silica gel base material
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c