Merck
1.02331
Millipore
Mikrokristalline Cellulose
for column chromatography
Synonym(e):
Mikrokristalline Cellulose
About This Item
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115711
EG-Index-Nummer:
232-674-9
Materialien
cellulose matrix
plastic support
Qualitätsniveau
Form
microcrystalline
Selbstzündungstemp.
232 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 500 g
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Partikelgröße
<20 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
pH-Wert
5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Übergangstemp.
flash point 260 °C
Dichte
1.5 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
70‑400 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Hinweis zur Analyse
Siebanalyse (<20 µm): ≤20%
Sieve analysis (>160 µm): ≤2 %
Siebanalyse (20–160 µm): ≥80 %
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable