Fortfahren mit
C8002
α-Cellulose
powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 102.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 160.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-674-9
MDL number:
CHF 102.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@H](C(C(C(C1CO)O)O)O)O[C@@H]2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Application
Cellulose, ein aus langkettigen β-1,4-verknüpften D-Glucose-Einheiten zusammengesetztes Polysaccharid, wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, in denen eine das Rückgrat bildende Kohlenhydratstruktur benötigt wird, wie Mikrofibrillen, Biofilme und biologisch abbaubare Zusammensetzungen.[1] Es kann zur Herstellung von strukturierten Medien für die Chromatographie, für Elektrophoresegele und Ionentrennung sowie als Substrat zu Nachweis und Untersuchung von am Cellulosesystem beteiligten Celluloseenzymen wie Endoglucanasen und β-Glucosidase(n) verwendet werden. Cellulose kann für Untersuchungen zur Saccharifizierung und Ethanol-Fermentierung verwendet werden.[2]
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C642922183435236
biological source
plant
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
microcrystalline, powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Cellulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the particle size for this a-cellulose?
    1 answer
    1. This product is fibrous cellulose with an average particle length of 300 nm. Approximately 95% of the material is >100 mesh, or 249 um. This information is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c8002#product-documentation
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Hi! Can you tell me if this a-cellulose product has any certifications or approved claims? For example: ISO, ECOcert, Vegan, Non-GMO, Sustainable, etc. Thanks!
    1 answer
    1. This product is not certified by any agency and is intended for research use only.