435244
Cellulosepulver
colloidal, microcrystalline
Synonym(e):
Baumwolllinters
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
colloidal, microcrystalline
Enthält
10.0-20.0% sodium carboxymethyl cellulose as stabilizer
Partikelgröße
+65-+325 mesh
Viskosität
50-150 cP, 2.6 wt. % in H2O, Brookfield RTV, spindle #1 (20 rpm)(lit.)
Schüttdichte
0.6 g/mL (25°C)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3?,4?,5?,6?,7?,8?,9?,10-,11?,12+/m1/s1
InChIKey
GUBGYTABKSRVRQ-WFVLMXAXSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable