Merck
1.01872
SAFC
Magnesiumchlorid Hexahydrat
crystalline, Ph. Eur., JPC, USP, FCC, E 511
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Magnesiumdichlorid
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E511
EG-Index-Nummer:
232-094-6
Agentur
JPC
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Form
crystalline
solid
pH-Wert
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
117 °C (decomposition)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Magnesiumchlorid ist ein Mineralsalz, das für eine breite Palette von Anwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. In pharmazeutischen Formulierungen wird es zum Beispiel als Tonizitätsmittel verwendet und kann als Stärkungsmittel und Geschmacksverstärker für Lebensmittel und Getränke dienen.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable