Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
1.01770
Supelco
Petroleumbenzin Siedebereich 100-140 °C
(naphtha benzine) EMPLURA®
Synonym(e):
Petrolether, Testbenzin, Petrolether
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
NACRES:
NA.21
bp:
107-137 °C/1013 hPa
Dampfdruck
30-40 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Selbstzündungstemp.
250 °C
Expl.-Gr.
0.8-6.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Verunreinigungen
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
≤0.05% Aromatics (as toluol)
Abdampfrückstand
≤0.005%
Kinematische Viskosität
0.76 cSt(25 °C)
bp
107-137 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point <-10 °C
Dichte
0.728 g/cm3 at 15 °C
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Anwendung
  • Exokarp-Extrakte von Ginkgo biloba L.: In dieser Studie wird Petroleumbenzin für die Lösungsmittelextraktion verwendet, um das antimikrobielle Potenzial von Exokarp-Extrakten aus Ginkgo biloba L. gegen das methicillinresistente Bakterium Staphylococcus aureus zu untersuchen, was die bedeutende Rolle von Petroleumbenzin in pharmazeutischen Anwendungen unterstreicht (Wei et al., 2024).
  • Bildung von Mesoporen im ZSM-5-Katalysator zur Herstellung von Aromaten: Diese Anwendung von Petroleumbenzin bei der Synthese von Glycerin aus einem Abfallprodukt der Biodieselherstellung demonstriert seinen innovativen Einsatz in katalytischen Prozessen zur Optimierung der Aromatenproduktion, der sowohl für die Umwelt als auch für die Industriechemie von Vorteil ist (Kumar et al., 2024).
  • Hochgeschwindigkeits-Gegenstromverteilungschromatographie für bioaktive Neolignan-Isomere: Diese Methode demonstriert den Einsatz von Petroleumbenzin bei chromatographischen Techniken und bietet signifikante Vorteile bei der Isolierung komplexer organischer Verbindungen, die in der modernen Naturstoffchemieforschung eine entscheidende Rolle spielen (Xiao et al., 2024).
  • Ingestion von Kohlenwasserstoffen und Giftstoffkontrolle: In dieser Studie, die nur indirekt im Zusammenhang mit Petroleumbenzin steht, werden Daten zur Ingestion von Kohlenwasserstoffen analysiert, um die Bedeutung von Sicherheitsbewertungen und Folgenabschätzungen der Umweltauswirkungen beim Einsatz von Erdölprodukten, einschließlich Benzin, für die öffentliche Gesundheit hervorzuheben (Palmer et al., 2023).
Hinweis zur Analyse
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,0005 %
Siedebereich (unterer Wert): ≥ 100,0 °C
Siedebereich (oberer Wert): ≤ 140,0 °C
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,720–0,733
Aromaten (als Toluol): ≤ 0,05 %
Verhalten gegen Schwefelsäure: entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 0,005 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup