1.01766
Benzen-D6
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonym(e):
Benzen-D6, Hexadeuterobenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
101 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.95 atom % D
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
555 °C
Wirksamkeit
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-8.0 % (v/v)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.005% Water (HO)
kinematic viscosity
0.78 cSt(20 °C)
bp
79 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
6.7 °C
Übergangstemp.
flash point -11 °C
Dichte
0.95 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Wasser (NMR, H₂O): ≤ 0.005 %
Eignungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup