Merck
1.01701
Millipore
N⁶-Benzyladenine
≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
N⁶-Benzyladenine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
214-927-5
Assay
≥99.0% (HPLC)
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
InChIKey
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
for biochemistry
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC): ≥ 99 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum (Puffer pH 2.0): 271 - 278 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.0005 %; Puffer pH 2.0): 830 - 870