1.01350
Leishman′s eosine methylene blue
for microscopy
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH-Wert
5-6 (0.01% in methanol: water (1:1))
Schüttdichte
700 kg/m3
εmax
650-850 at 522-525 nm in methanol at 0.0005%
800-1100 at 623-627 nm in methanol at 0.0005%
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
pH-Wert (0,01 %; Methanol 50 %): 5 - 6
Absorptionsmaximum λ 1 (Methanol): 623 - 627 nm
Absorptionsmaximum λ 2 (Methanol): 522 - 525 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm
- λ1max; 0.0005 %; Methanol; berechnet auf getrocknete Substanz:
800 - 1100
- λ2max; 0.0005 %; Methanol; berechnet auf getrocknete Substanz: 650 - 850
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 8 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3