Fortfahren mit
1.01024
1-Propanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
1-Propanol, n-Propylalkohol, Propan-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 249.00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 513.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-746-9
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
96.5-98 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
CHF 249.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
360 °C
expl. lim.
2.1-19.2 % (v/v)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤2.0 mg/L
transmittance
230 nm, ≥70%, 240 nm, ≥80%, 270 nm, ≥98%
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
96.5-98 °C/1013 hPa
mp
-127 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, Acidität und Alkalität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Application
  • Corrosion behavior of AZ91D magnesium alloy in distilled water: Im Rahmen dieser Studie wird das Korrosionsverhalten der Magnesiumlegierung AZ91D bei Kontakt mit destilliertem Wasser untersucht. Die Forschungsarbeit liefert wertvolle Erkenntnisse über die Haltbarkeit des Materials und die Schutzmaßnahmen, die für seine Verwendung in verschiedenen Anwendungen erforderlich sind, und hebt die Rolle von destilliertem Wasser bei Korrosionsstudien hervor (Huang und Yang, 2020).
  • Expression of concern: Metal-free green synthesis of aryl amines in magnetized distilled water: experimental aspects and molecular dynamics simulation: Trotz der geäußerten Bedenken wurde in diesem Artikel zunächst ein neuartiger Ansatz zur Synthese von Arylaminen unter Verwendung von magnetisiertem destilliertem Wasser vorgestellt, wobei die innovativen Anwendungen von destilliertem Wasser in der grünen Chemie hervorgehoben wurden (Simpson, 2020).
  • Retraction: Metal-free green synthesis of aryl amines in magnetized distilled water: experimental aspects and molecular dynamics simulation: In diesem zurückgezogenen Artikel wurde die Verwendung von destilliertem Wasser bei der grünen Synthese von Arylaminen erörtert, wobei das Potenzial und die Herausforderungen von Anwendungen von destilliertem Wasser in der chemischen Synthese und in analytischen Verfahren hervorgehoben wurden (Rowan, 2022).
Preparation Note
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,8 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 2,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,02 %
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Durchlässigkeit (bei 230 nm): ≥ 70 %
Durchlässigkeit (bei 240 nm): ≥ 80 %
Durchlässigkeit (ab 270 nm): ≥ 98 %
Filtriert durch 0,2-µm-Filter
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Propanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)