Merck
1.00826
Supelco
Boron Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
Synonym(e):
Trihydroxydiboron, Orthoborsäure
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Bor-Küvettentest, photometric, 0.05-2.00 mg/L (B), Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 25 tests
spezifische(r) Analyt(en)
boron
Messbereich
0.05-2.00 mg/L (B)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Azomethine H)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,05–2,00 mg/l B Spectroquant®
Die Methode entspricht DIN 38405-17. Dieser Spectroquant® Bor-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Borgehalts in wässrigen Proben. Angewandtes Verfahren: In leicht sauren Lösungen reagiert Borat mit Azomethin H zu einer gelben Verbindung, die photometrisch nachgewiesen werden kann. Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert. Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3