The AOX Sample Preparation Set User Guide can be found on the AOX Cell Test of the 1006750001 product page.
1.00677
AOX-Probenvorbereitungs-Set
sufficient for 25 tests
Größe auswählen
CHF 464.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 464.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 25 tests
Qualitätsniveau
Funktionsklasse(n) des Analyten
adsorbable organic halides (AOX)
Methode(n)
photometry: suitable
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
jeweils 1 Flasche der Reagenzien AOX-1, AOX-2, AOX-3 und AOX-4
2 Flaschen mit Reagens AOX-5
1 Flasche mit Reagens AOX-6
1 blauen Mikrolöffel
25 Adsorptionssäulen mit Stopfen
1 12-ml-Kunststoffspritze mit Skaleneinteilung mit Verbindungsstück
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beiliegenden Gebrauchsanleitung.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
-
Where is the user guide for the AOX Sample Preparation Set located?