Fortfahren mit
90790
L-α-Hydroxyglutarsäure Dinatriumsalz
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(S)-2-Hydroxypentandisäure Dinatriumsalz, Dinatrium-(S)-2-hydroxyglutarat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 75.60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 299.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6O5Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5318042
CHF 75.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -8.5±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
impurities
≤6.0% water
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-]C(CC[C@@H](C([O-])=O)O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2/t3-;;/m0../s1
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-QTNFYWBSSA-L
General description
Glutaminsäure wird auf NAD-abhängige Weise durch freie Extrakte von Peptococcus aerogenes zu α-Hydroxyglutarsäure metabolisiert.[1] Sie wird während des Glyoxylsäure-Metabolismus in Bakterien als Zwischenprodukt erzeugt.[2][3]
Application
L-α-Hydroxyglutarsäure-Dinatriumsalz eignet sich zur Verwendung in Sammelpuffer für die gesteigerte Rückgewinnung von Hypoxie-induzierter Faktor-1 α (HIF-1α) als Marker für Hypoxie in menschlichen Tumoren.[4] Es eignet sich auch für den radioaktiv markierten 5mC-5hmC-Umwandlungsassay zur Untersuchung der Wirkung von 2-HG auf die TET-Familie der Methylhydroxyalasen.[5]
Biochem/physiol Actions
L-alpha-Hydroxyglutarsäure reichert sich als Resultat eines seltenen Defekts von L-2-HG-Dehydogenase an, was zu der Stoffwechselstörung L-2-Hydroxy-Glutarazidurie (L-2HGA) führt. L-2HGA steht mit neuronalen Schäden, Leukodystrophie sowie einem erhöhten Risiko für Gehirntumore in Verbindung.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H83789457716859
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
≤6.0% water
impurities
≤6.0% water
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Is Product 90790, L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt cell membrane permeable?
    1 answer
    1. We have not tested the cell membrane permeability of Product 90790, L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt.  A helpful reference discussing the use of L-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt to treat zebrafish is listed below.Parng, C. et al., Neurotoxicology and Teratology, 28, 509-516 , (2006).