Dokumente
1.00128
Supelco
Aurin tricarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis (reagent for aluminium) ACS
Synonym(e):
Aluminon, 4,4′-Dihydroxyfuchson-3,3′,3′′-tricarbonsäure Ammoniumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23N3O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
209-319-1
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
pH-Wert
5.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
220-225 °C (decomposes)
Schüttdichte
400 kg/m3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H16O9.3H3N/c23-16-4-1-10(7-13(16)20(26)27)19(11-2-5-17(24)14(8-11)21(28)29)12-3-6-18(25)15(9-12)22(30)31;;;/h1-10,19,24-25H,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31);3*1H3
InChIKey
UDPQMNAHKKTHHI-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 98
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0.1 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 10
Sulfatasche: ≤ 0.2 %
Eignung als Reagenz (auf Aluminium): entspricht
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander J Valvezan et al.
JCI insight, 5(7) (2020-04-10)
Recent studies in distinct preclinical tumor models have established the nucleotide synthesis enzyme inosine-5'-monophosphate dehydrogenase (IMPDH) as a viable target for antitumor therapy. IMPDH inhibitors have been used clinically for decades as safe and effective immunosuppressants. However, the potential to