07-890-I
Anti-phospho PTEN (Ser385) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN, phospho PTEN (Ser385), Mutated in multiple advanced cancers 1, Phosphatase and tensin homolog
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
1 of 4
Dieser Artikel | 900605 | 900864 | 900598 |
---|---|---|---|
reaction type: click chemistry | reaction type: click chemistry | - | reaction type: click chemistry |
100 | 100 | 100 | 100 |
−20°C | −20°C | −20°C | −20°C |
powder or crystals | solid | powder or crystals | solid |
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: This antibody (0.2 µg/mL) detected Ser385 phosphorylation of the dual lipid and protein phosphatase dead C124S PTEN mutant in lysates of C124S PTEN-transfected MDA-MB-468 cells (Lysate courtesy of Dr James Hastie, University of Dundee, UK).
Zielbeschreibung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable