Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 425.00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6H2.1, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTEN(5728), TEP1(7011)
General description
Immunogen
Application
Signalisierung
PI3K-, Akt- und mTOR-Signalisierung
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone 6H2.1, Upstate®, from mouse | description from rabbit, purified by affinity chromatography | description clone 3A4.1, from mouse | description clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| clone 6H2.1, monoclonal | clone polyclonal | clone 3A4.1, monoclonal | clone 2G9, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?