Wichtige Dokumente
05-952-I
Sigma-Aldrich
Anti-RNA-Polymerase II Antikörper, CTD-Antikörper, Klon 8WG16
clone 8WG16, from mouse
Synonym(e):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, EC: 2.7.7.6, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
Größe auswählen
25 μG
CHF 163.00
100 μG
CHF 457.00
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 μG
CHF 163.00
100 μG
CHF 457.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 163.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8WG16, monoclonal
Speziesreaktivität
yeast, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
Allgemeine Beschreibung
DNA-gesteuerte RNA-Polymerase II, Untereinheit RPB1 (UniProt: P24928; auch bekannt als EC: 2.7.7.6, DNA-gesteuerte RNA-Polymerase II, Untereinheit A, DNA-gesteuerte RNA-Polymerase III, größte Untereinheit, wird beim Menschen vom POLR2A-Gen (auch als POLR2 bekannt) (Gen-ID: 5430) kodiert. DNA-abhängige RNA-Polymerase II katalysiert die Transkription von DNA zu RNA unter Verwendung der vier Ribonukleosidtriphosphate als Substrate. Die RPB1-Untereinheit ist Teil des Kernelements mit einer großen zentralen Spalte, dem Clamp-Element, das sich bewegt, um die Spalte zu öffnen und schließen und den Zangen, welche die ankommende DNA-Matrize greifen sollen. Sie weist mehrere Bindungsstellen für Zink- und Magnesiumionen auf und enthält eine sich wiederholende C-terminale Domäne (CTD, A.S. 1593-1960), die aus Tandem-Repeats der übereinstimmenden Sequenz YSPTSPS besteht und als Assemblierungsplattform für die Faktoren dient, die Transkriptionseinleitung, Elongation, Abbruch und mRNA-Verarbeitung regulieren. Sie kann sowohl in der hypophosphorylierten Form, die hauptsächlich zytosolisch ist, als auch in der hyperphosphorylierten Form vorliegen. Die Phosphorylierung von Serin 2 und 5 am Heptapeptid-Repeat wird durch Cdk7 und Cdk9 erreicht. Die Cdk7-Phosphorylierung fördert die Transkriptionseinleitung, indem sie die Freisetzung und Elongation des Promotors auslöst.
Spezifität
Fast alle eukaryotischen Spezies, die ein übereinstimmendes Heptapeptid-Repeat aufweisen
Klon 8WG16 weist DNA-gesteuerte RNA-Polymerase II, Untereinheit RPB1, spezifisch nach.
Immunogen
RNA-Polymerase II aus Weizenkeimextrakt
Anwendung
Der Anti-RNA-Polymerase II-Antikörper, CTD, Klon 8WG16, Katalognr. 05-952-I ist ein monoklonaler Antikörper der Maus, der DNA-gesteuerte RNA-Polymerase II, Untereinheit RPB1 nachweist und zur Verwendung in Dot Blot, Chromatin-Immunpräzipitation, Immunpräzipitation, Hemmungsassay und Western Blot geprüft wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies RNA-Polymerase II, CTD in Western-Blot-Anwendungen nach (Patturajan, M., et al. (1998). J Biol Chem. 273(8):4689-94; Zhang, J., et. al. (1991). J Biol Chem. 266(4):2290-6).
Dot-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies RNA-Polymerase II, CTD in Dot-Blot-Anwendungen nach (Thompson, N.E., et. al. (1989). J Biol Chem. 264(19):11511-20).
Immunpräzipitations-Analyse: Eine repräsentative Charge immunpräzipitierte RNA-Polymerase II, CTD in Immunpräzipitations-Anwendungen (Bhaumik, S.R., et. al. (2001). Genes Dev. 15(15):1935-45).
Hemmungsanalyse: Eine repräsentative Charge hemmte die Wechselwirkung von RNA-Polymerase II, CTD mit dem Transkriptionskomplex. (Thompson, N.E., et. al. (1989). J Biol Chem. 264(19):11511-20).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zellkernlysaten.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies RNA-Polymerase II in HeLa-Zellkernextrakt nach.
Zielbeschreibung
~220 kDa gemessen; 217,18 kDa berechnet. Nicht charakterisierte Banden können in manchen Lysaten beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-Antikörper-IgG2a in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zuzer Dhoondia et al.
Nucleic acids research, 49(10), 5520-5536 (2021-05-13)
Rat1 is a 5'→3' exoribonuclease in budding yeast. It is a highly conserved protein with homologs being present in fission yeast, flies, worms, mice and humans. Rat1 and its human homolog Xrn2 have been implicated in multiple nuclear processes. Here
Shu-Hao Liou et al.
Communications biology, 4(1), 397-397 (2021-03-27)
The tumor suppressor p53 protein activates expression of a vast gene network in response to stress stimuli for cellular integrity. The molecular mechanism underlying how p53 targets RNA polymerase II (Pol II) to regulate transcription remains unclear. To elucidate the
Adrien Birot et al.
Life science alliance, 5(2) (2021-12-02)
The nuclear RNA exosome plays a key role in controlling the levels of multiple protein-coding and non-coding RNAs. Recruitment of the exosome to specific RNA substrates is mediated by RNA-binding co-factors. The transient interaction between co-factors and the exosome as
Matthew P Swaffer et al.
Cell, 186(24), 5254-5268 (2023-11-10)
A fundamental feature of cellular growth is that total protein and RNA amounts increase with cell size to keep concentrations approximately constant. A key component of this is that global transcription rates increase in larger cells. Here, we identify RNA
Stephanie B Wall et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(5) (2021-05-01)
Alveolar macrophages (AMs) are resident inflammatory cells in the lung that serve as early sentinels of infection or injury. We have identified thioredoxin reductase 1 inhibition by gold compounds increases activation of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NRF2)-dependent pathways