Wichtige Dokumente
SAB4200638
Monoclonal Anti−phospho−RNA polymerase II CTD (pSer5) antibody produced in rat
clone 1H4B6, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
CCFDN, CTD (carboxy−terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) phosphatase, CTD of POLR2A, FCP1, POLR2, POLRA, RNA polymerase II subunit A C-terminal domain phosphatase, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, TFIIF-associating CTD phosphatase 1, hRPB221, hsRPB1, phosphatase of, subunit 1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A 220kDa (POLR2A), serine phosphatase FCP1a, subunit 1CTDP1, transcription factor IIF-associating CTD phosphatase 1
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H4B6, monoclonal
Mol-Gew.
~250 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse, monkey, canine
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 4-8 μg/mL using using HeLa cells.
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer5)
Angaben zum Gen
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2a(20020)
rat ... Polr2a(363633)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)